Få mere at vide
(S)-(-)-Nikotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419563
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419563
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12398.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nicotine, CAS # 54-11-5, har i laboratorieundersøgelser vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin.
(S)-(-)-Nikotin bruges som et terapeutisk middel til at eliminere rygning med den skade, det gør på helbredet. Det er meget udbredt som et lægemiddel til at forbedre hukommelsen eller andre kognitionsfunktioner, hvilket er næst efter koffein. Lavere niveauer af nikotin givet i form af tyggegummi kan hjælpe med at eliminere rygning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
• Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Anvendelser
•L-nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
• Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
• Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
MDL nummer MFCD00006369
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)- (-)-Nicotine
Smeltepunkt -79°C
Tæthed 1.017
pH 10.2
Kogepunkt 245°C to 248°C
Flammepunkt 101°C (213°F)
Analyseprocentområde 98+%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.5265
Mængde 100 g
FN nummer UN1654
Beilstein 82109
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6524
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether and light petroleum.
Optisk rotation −168° (neat)
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
Formel vægt 162.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Nicotine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nicotine