Få mere at vide
(S)-(-)-Nikotin, 98+%
Artikelnummer. 11409563
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409563 25 g 25g
11419563 100 g 100g
11429563 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12398.14
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Nikotin, CAS # 54-11-5, har i laboratoriestudier vist sig at lindre rygevaner. Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin. | CAS: 54-11-5 | C10H14N2 | 162,236 g/mol
(S)-(-)-Nikotin bruges som et terapeutisk middel til at eliminere rygning med den skade, det gør på helbredet. Det er meget udbredt som et lægemiddel til at forbedre hukommelsen eller andre kognitionsfunktioner, hvilket er næst efter koffein. Lavere niveauer af nikotin givet i form af tyggegummi kan hjælpe med at eliminere rygning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• L-Nikotin er et naturligt forekommende alkaloid i natskyggefamilien af planter
• Det er også kendt som 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin eller (S)-(-)-nikotin
Anvendelser
•L-nikotin har i undersøgelser vist sig at lindre rygevaner
• Det har også vist sig at forbedre kognitive funktioner såsom hukommelse
• Undersøgelser viser, at lavere niveauer af nikotin i form af tyggegummi også kan hjælpe med at fjerne rygevaner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-11-5
Molekylær formel C10H14N2
MDL nummer MFCD00006369
InChI nøgle SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Synonym nicotine, l-nicotine, --nicotine, s-nicotine, habitrol, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine, nicoderm, nicotrol, s---nicotine, nicoderm cq
PubChem CID 89594
ChEBI CHEBI:17688
IUPAC navn 3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-Nicotine
Smeltepunkt °C til 79 °C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 245 °C til 248 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.5265
Mængde 25 g
FN nummer UN1654
Beilstein 82109
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,6524
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter og let petroleum.
SMIL CN1CCCC1C2=CN=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
Formel vægt 162.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-Nicotine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nicotine