Få mere at vide
S-(-)-Nicotine-5-carboxaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30478632
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30478632 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30478632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN41377510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 852238-97-2
Molekylær formel C11 H14 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 190.24
IUPAC navn 5-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine-3-carbaldehyde
SMIL CN1CCC[C@H]1c2cncc(C=O)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-Nicotine-5-carboxaldehyde
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-4-2-3-11(13)10-5-9(8-14)6-12-7-10/h5-8,11H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formel vægt 190.1106