Få mere at vide
(S)-Naproxen, TRC
Artikelnummer. 30133487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133487 5 g
18083510 10 g
18072910 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133487 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3775205G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22204-53-1
Molekylær formel C14 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (αS)- (9CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (+)- (8CI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-methoxy-α-methyl-, (S)-, (+)-(S)-Naproxen, (+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (+)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (+)-Naproxen, (S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-(+)-Naproxen, (S)-(+)-Naproxene, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, (S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (S)-Naproxen, Apo-Naproxen, Bonyl, CG 3117, Diocodal, Dysmenalgit, Equiproxen, Floginax, Laraflex, Laser, MNPA, Naixan, Napren, Naprium, Naprius, Naprosyn, Naprosyne, Naproxen, Naprux, Naxen, Nycopren, Panoxen, Prexan, Proxen, Proxine, RS 3540, Reuxen, Veradol, Xenar, d-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, d-Naproxen
IUPAC navn (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naproxen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Formel vægt 230.0943
Procent renhed >95%