Få mere at vide
(S)-Naproxen natriumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naproxen Sodium |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 252.0762 |