Få mere at vide
(S)-Naproxen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-Naproxen-d3 |
| CAS | 1094102-82-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 2H3 H11 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Naphthaleneacetic acid','6-(methoxy-d3)-α-methyl-','(αS)-, (αS)-6-(Methoxy-d3)-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen (O-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[6-(trideuteriomethoxy)naphthalen-2-yl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.28 |
| Vis mere |