missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-Naproxen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC

Artikelnummer. 30008063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008063 5 mg
30006116 10 mg
30003421 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3775305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 41945-43-1
Molekylær formel C20 H22 O9
Molekylvægt (g/mol) 406.38
Synonym 1-[(αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate] β-D-Glucopyranuronic Acid, (S)-Naproxen Glucuronide, Naproxen Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoyl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14-,15-,16+,17-,20-/m0/s1
Formel vægt 406.1264
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.