Få mere at vide
(S)-N1,N3-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N1,N3-Bis(1,3-dihydroxypropan-2-yl)-5-(2-hydroxypropanamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide |
| CAS | 60166-93-0 |
| Molekylær formel | C17H22I3N3O8 |
| MDL nummer | MFCD00867931 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(C1=C(I)C(NC([C@@H](O)C)=O)=C(I)C(C(NC(CO)CO)=O)=C1I)NC(CO)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 777.09 |
| Procent renhed | 98% |