missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-(+)-N-Trifluoroacetodidemethyl Citalopram, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S-(+)-N-Trifluoroacetodidemethylcitalopram |
| CAS | 1217811-50-1 |
| Molekylær formel | C20H16F4N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16F4N2O2/c21-16-5-3-15(4-6-16)19(8-1-9-26-18(27)20(22,23)24)17-7-2-13(11-25)10-14(17)12-28-19/h2-7,10H,1,8-9,12H2,(H,26,27)/t19-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)[C@]2(CCCNC(=O)C(F)(F)F)OCc3cc(ccc23)C#N |
| IUPAC navn | N-[3-[(1S)-5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]propyl]-2,2,2-trifluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.35 |
| Formel vægt | 392.1148 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?