Få mere at vide
S-n-Propyl thioacetate, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464937 5 g 5g
11474937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21875.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2307-10-0
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.19
MDL nummer MFCD00039937
InChI nøgle SBWFWBJCYMBZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-propyl thioacetate, propyl thioacetate, ethanethioic acid, s-propyl ester, propyl thiolacetate, s-n-propyl thioacetate, acetic acid, thio-, s-propyl ester, unii-y7284nz6ep, 1-propylsulfanyl ethanone, n-propyl thio acetate, fema no. 3385
PubChem CID 61295
IUPAC navn S-propyl ethanethioate
SMIL CCCSC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S-n-Propyl thioacetate
Tæthed 0.971
Kogepunkt 137°C to 139°C
Brydningsindeks 1.46
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1740765
Formel vægt 118.2
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-n-Propyl thioacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: S-n-Propyl thioacetate