Få mere at vide
(S)-N-Nitroso Anatabine, TRC
Artikelnummer. 18073110
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18073110 5 mg
18033320 50 mg
18022210 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5247455MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71267-22-6
Molekylær formel C10 H11 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-, (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (S)-N'-Nitrosoanatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT, N'-Nitrosoanatabine
IUPAC navn 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine
SMIL O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Nitrosoanatabine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
Formel vægt 189.0902
Procent renhed >95%