Få mere at vide
(S)-N-Nitroso Anatabine (1 mg/ml in Acetonitrile), TRC
Artikelnummer. 30392500
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30392500 1x1 mL
1 options
Artikelnummer. 30392500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT18751X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Nitrosoanatabine
CAS 71267-22-6
Molekylær formel C10 H11 N3 O
Mængde 1x1 mL
Synonym 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (2S)-, 2,3'-Bipyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-1-nitroso-, (S)-, (2S)-1,2,3,6-Tetrahydro-1-nitroso-2,3'-bipyridine, (S)-N'-Nitrosoanatabine, N-Nitrosoanatabine, NAT, N'-Nitrosoanatabine
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
SMIL O=NN1CC=CC[C@H]1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[(2S)-1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.0902
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL