missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-N-Nitroso Anabasine (>98% ee), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 191.1059 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?