Få mere at vide
S,N,N'-Trimethylisothiodoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30457145
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457145 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79634510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-S-Trimethylisothiouronium Iodide
CAS 6966-83-2
Molekylær formel C4H11lN2S
Mængde 10 mg
Synonym Carbamimidothioic acid','N,N'-dimethyl-','methyl ester','monohydriodide (9CI), Pseudourea','1,2,3-trimethyl-2-thio-','monohydriodide (8CI), 1,2,3-Trimethyl-2-thiopseudourea hydriodide, N,N1,S-Trimethylisothiourea hydroiodide, N,N',S-Trimethylisothiouronium iodide, N,N',S-Trimethylthiopseudourea hydriodide, N,N'-Dimethyl-S-methylisothiouronium iodide, S,N,N'-Trimethylisothiouronium iodide
InChI formel InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H
SMIL I.CN\C(=N/C)\SC
IUPAC navn methyl N,N'-dimethylcarbamimidothioat; Hydroiodid
Molekylvægt (g/mol) 246.11
Formel vægt 245.9688