Få mere at vide
S,N,N'-Trimethylisothiouronium-d9 Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | S,N,N'-Trimethylisothiouronium-d9 Iodide |
| CAS | 1331643-02-7 |
| Molekylær formel | C4H2D9IN2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N,S-Trimethylthiopseudourea-d9 Hydriodide, 2,3,3-Trimethyl-2-thio-pseudourea-d9 Monohydriodide, N,N-Dimethyl-carbamimidothioic Acid-d9 Methyl Ester Monohydriodide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2S.HI/c1-5-4(6-2)7-3;/h1-3H3,(H,5,6);1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | I.[2H]C([2H])([2H])N\C(=N\C([2H])([2H])[2H])\SC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | trideuteriomethyl N,N'-bis(trideuteriomethyl)carbamimidothioate;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.17 |
| Formel vægt | 255.0253 |