Få mere at vide
(S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30049342
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049342 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049342 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1497.150100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
CAS 1346242-32-7
Analyt- eller komponentnavne (alphaS)-N,N,alpha-Trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)benzenemethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H18 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenemethanamine, N,N,α-trimethyl-3-(4-nitrophenoxy)-, (αS)-, (S)-N,N-Dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O3/c1-12(17(2)3)13-5-4-6-16(11-13)21-15-9-7-14(8-10-15)18(19)20/h4-12H,1-3H3/t12-/m0/s1
SMIL C[C@H](N(C)C)c1cccc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c1
IUPAC navn (1S)-N,N-dimethyl-1-[3-(4-nitrophenoxy)phenyl]ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 286.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 286.1317 g/mol