Få mere at vide
(S)-N-Methylhydroxysuccinimide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Methylhydroxysuccinimide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| Formel vægt | 129.0426 |
| Procent renhed | >95% |