Få mere at vide
(+)-S-N-Methylcoclaurine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-S-N-Methylcoclaurine Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3.ClH/c1-19-8-7-13-10-18(22-2)17(21)11-15(13)16(19)9-12-3-5-14(20)6-4-12;/h3-6,10-11,16,20-21H,7-9H2,1-2H3;1H/t16-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 335.1288 |