Få mere at vide
(S)-N-Methyl Pregabalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Methyl Pregabalin |
| CAS | 1155843-61-0 |
| Molekylær formel | C9H19NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Hexanoic acid, 5-methyl-3-[(methylamino)methyl]-, (3S)-, (3S)-5-Methyl-3-[(methylamino)methyl]hexanoic acid, (3S)-5-Methyl-3-[(methylamino)methyl]hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c1-7(2)4-8(6-10-3)5-9(11)12/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CNC[C@@H](CC(C)C)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3S)-5-methyl-3-(methylaminomethyl)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vægt | 173.1416 |