Få mere at vide
Alfa Aesar™ (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine, tech. 85%
Artikelnummer. 11368716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368716 5 g 5g
11358716 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368716 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L19414.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 143140-08-3
Molekylær formel C14H25NOSi
Molekylvægt (g/mol) 251.445
MDL nummer MFCD06798960
InChI nøgle FRQGYHCIEIDEAD-ZDUSSCGKSA-N
Synonym s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethanamine, methoxymethyl 1s-1-phenylethyl trimethylsilyl methyl amine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1, s-methoxymethyl-1-phenyl-ethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, s-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s---n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-1-phenylethylamine, 1s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine, s-+-n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl-1-phenylethylamine, s-n-methoxymethyl-1-phenyl-n-trimethylsilyl methyl ethan-1-amine
PubChem CID 10729457
IUPAC navn (1S)-N-(methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)ethanamine
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N(COC)C[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine
Kogepunkt 82°C to 84°C (0.2 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 5906612
Følsomhed Moisture sensitive
Optisk rotation −47° (c=1 in Carbon Tetrachloride)
Formel vægt 251.45
Procent renhed 85%
Grad Teknisk