Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (S)-N-FMOC-Octylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10199121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10199121 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10199121 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 361490010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 193885-59-5 | C25H31NR.4 | 409,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (S)-N-FMOC-Octylglycine
Navn note 95 % (98 % e.e.)
CAS 193885-59-5
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 142,6 °C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C25H31NO4
MDL nummer MFCD01311753
Mængde 1 g
Synonym fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
InChI nøgle LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
SMIL CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)decansyre
Molekylvægt (g/mol) 409.52
PubChem CID 23257324
Formel vægt 409.52
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.