Få mere at vide
(S)-N-FMOC--αMethyl-2-fluorophenylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11905561 500 mg Glasflaske 500mg
11915561 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441095000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1172127-44-4 | Molekylformel: C25H22FNO4 | Molekylvægt: 419,45 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1172127-44-4
Molekylær formel C25H22FNO4
Molekylvægt (g/mol) 419.45
MDL nummer MFCD17019320
InChI nøgle VNYGHKCAXQKZEQ-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorphenyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122,0 °C til 125,0 °C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation −47.00
Formel vægt 419.46
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver