Få mere at vide
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, 95 %
Artikelnummer. 15499475
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499475 1 g 1g
15419485 250 mg 250mg
15409485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499475 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51975.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 136030-33-6 | C25H21NO4 | 399,446 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136030-33-6
Molekylær formel C25H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 399.446
MDL nummer MFCD00144368
InChI nøgle LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-tic-oh, fmoc-l-tic, fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-+-2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, n-fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, fmoc-tic, pubchem6028
PubChem CID 978341
IUPAC navn (3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL C1C(N(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Beilstein 4827574
Optisk rotation +26,0° (c=1 i methanol)
Formel vægt 399.45
Procent renhed 95%