Få mere at vide
(S)-(-)-N alfa-dimethylbenzylamin, 97%
Artikelnummer. 11995241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995241 1 g Glasflaske 1g
11905251 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395840010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 19131-99-8 | C9H13N | 135,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19131-99-8
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
InChI nøgle RCSSHZGQHHEHPZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym s---n-methyl-1-phenylethylamine, s-n-methyl-1-phenylethanamine, unii-4mu17yen7y, 4mu17yen7y, methyl 1s-1-phenylethyl amine, n-methyl-1-phenylethylamine, s, s---n,alpha-dimethylbenzylamine, n-methyl-n-1s-1-phenylethyl amine, pubchem18717
PubChem CID 2060073
IUPAC navn (1S)-N-methyl-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
Tæthed 0.9240g/mL
Kogepunkt 74,0 °C til 76,0 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt 61 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)NHCH3
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.924
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-N alpha-Dimethylbenzylamine