Få mere at vide
(S)-N-Despropyl Pramipexol, TRC
Artikelnummer. 30138568
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138568 1 g
30134230 10 g
30007594 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138568 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4168401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106092-09-5
Molekylær formel C7 H11 N3 S
Molekylvægt (g/mol) 169.25
Synonym (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
IUPAC navn (6S)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin
SMIL N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Formel vægt 169.0674