Få mere at vide
(S)-(+)-N-Carboxybenzoyl-4-Amino-2-hydroxysmørsyre, TRC
Artikelnummer. 30312445
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30312445 5 g
1 options
Artikelnummer. 30312445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6112805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-N-Carboxybenzoyl-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid
CAS 40371-50-4
Molekylær formel C12H15NO5
Mængde 5 g
Synonym (S)-2-Hydroxy-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyric Acid, (S)-4-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxybutyric Acid, (S)-4-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-hydroxybutanoic Acid, L(-)-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid, L-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMIL O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-4-(phenylmethoxycarbonylamino) butansyre
Molekylvægt (g/mol) 253.25
Formel vægt 253.095