Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-BOC-Propargylglycine |
| Navn note | 95%, (98% e.e.) |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 85.5°C |
| Farve | White to Yellow |
| Enantiomert overskud | 97.5% min. (GC) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (S)-N-BOC-Propargylglycine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .