Få mere at vide
(S)-N-BOC-Prolinal, 97%
Artikelnummer. 10344552 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10344552 1 g 1g
10063433 5 g 5g
11916631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10344552 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368290010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69610-41-9
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD00274186,MFCD00801206
InChI nøgle YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Synonym n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-BOC-Prolinal
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0630g/mL
Kogepunkt 211.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4610 to 1.4630
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.063
Specifik rotationstilstand −97.5° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation − 97.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-N-BOC-Prolinal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.