Få mere at vide
(S)-N-Boc pipekolsyre, TRC
Artikelnummer. 30340497
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30340497 5 g
1 options
Artikelnummer. 30340497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6619505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Boc Pipecolic Acid
CAS 26250-84-0
Molekylær formel C11H19NO4
Mængde 5 g
Synonym (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1314