Få mere at vide
(S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester |
| CAS | 147325-09-5 |
| Molekylær formel | C11 H21 N O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO5/c1-5-16-9(14)8(6-7-13)12-10(15)17-11(2,3)4/h8,13H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-4-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.29 |
| Formel vægt | 247.142 |