Få mere at vide
(S)-N-BOC-alpha-Allylglycine dicyclohexylamine salt, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11975521 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11975521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441160010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-BOC-α-Allylglycine dicyclohexylamine salt
Navn note 98% ee
CAS 143979-15-1
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 123°C to 124°C
Farve White to Yellow
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C12H23N·C10H17NO4
Mængde 1 g
Specifik rotation 26
Synonym dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
InChI nøgle VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC navn N-cyclohexylcyclohexanamine;(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 396.58
PubChem CID 2755982
Formel vægt 396.58
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Allylalanine hydrate