Få mere at vide
(S)-N-BOC-Allylglycine, 95%
Artikelnummer. 10176663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10176663 500 mg Glasflaske 500mg
10039692 1 g Glasflaske 1g
10320244 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10176663 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390105000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90600-20-7
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD01320851
InChI nøgle BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation + 10.50
Specifik rotationstilstand +10.50° (20°C c=1,methanol)
Mængde 500 mg
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Viskøs væske