Få mere at vide
(S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10396414 5 g Glasflaske 5g
10386414 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397580050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101469-92-5
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD01317839
InChI nøgle APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, s-+-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-pyrrolidinol, s-1-boc-3-pyrrolidinol, s-bochp, n-tert-butoxycarbonyl-s-+-3-pyrrolidinol, s-+-n-boc-3-pyrrolidinol
PubChem CID 854055
IUPAC navn tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 64.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 273.3°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotation +21° to +26° (20°C, 589nm) (C=1, in Methanol)
Formel vægt 178.24
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.