Få mere at vide
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer. Opbevares mørkt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine |
| CAS | 135065-76-8 |
| Molekylær formel | C10H19NO4 |
| MDL nummer | MFCD09260606 |
| Synonym | s-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine, 2s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem18048, pubchem18049 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| InChI nøgle | FJYBLMJHXRWDAQ-QMMMGPOBSA-N |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(C1)CO |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-(hydroxymethyl)morpholin-4-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.265 |
| Vis mere |