Få mere at vide
(S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10548273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10548273
Brand: Thermo Scientific Acros 374520010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 172695-25-9
Molekylær formel C15H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD06658950
InChI nøgle BEJMQXQXIQDKCZ-CYBMUJFWSA-N
Synonym s-tert-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-n-boc-2-amino-3-phenylpropyl cyanide, tert-butyl n-2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-t-butyl 1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, s-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanenitrile, tert-butyl s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl carbamate, 5-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, s-1-benzyl-2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2734830
IUPAC navn tert-butyl N-[(2S)-1-cyano-3-phenylpropan-2-yl]carbamate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Smeltepunkt 120°C to 125°C
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(CH2CN)NHCO2C(CH3)2
Mængde 1 g
Formel vægt 260.34
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-N-BOC-2-Amino-3-phenylpropyl cyanide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.