Få mere at vide
(S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15426506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426506 1 g 1g
15436506 5 g 5g
15446506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61423.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 78879-20-6 | C15H18NO4 | 276,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78879-20-6
Molekylær formel C15H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 276.31
MDL nummer MFCD00143845
InChI nøgle HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Synonym boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 664088
IUPAC navn (3S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 4297114
Formel vægt 277.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof