missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methylvaline, TRC

Artikelnummer. 30343393
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30343393 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343393 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2866305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methylvaline
CAS 42417-65-2
Molekylær formel C14H19NO4
Mængde 5 g
Synonym N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methyl-L-valine, N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methylvaline
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)12(13(16)17)15(3)14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Formel vægt 265.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.