missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-N-Benzyl-1,4-oxazepan-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-Benzyl-1,4-oxazepan-6-ol |
| CAS | 943443-05-8 |
| Molekylær formel | C12H17NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (6S)-Hexahydro-4-(phenylmethyl)-1,4-oxazepin-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c14-12-9-13(6-7-15-10-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/t12-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1COCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| IUPAC navn | (6S)-4-benzyl-1,4-oxazepan-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.27 |
| Formel vægt | 207.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?