Få mere at vide
(S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol, TRC
Product Code. 17984485
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
17984485 10 mg
17941725 50 mg
17980365 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17984485 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB28577510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 790676-40-3
Molekylær formel C18 H18 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 294.35
IUPAC navn (5S)-3-benzyl-5-ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione
SMIL CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
Formel vægt 294.1368
Procent renhed >95%