Få mere at vide
(S)-N-(3-((3-Fluor-4-morfolinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30394452
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30394452 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30394452 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59373050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamide
CAS 1561176-27-9
Molekylær formel C15H22FN3O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m1/s1
SMIL CC(=O)NC[C@@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1
IUPAC navn N-[(2S)-3-(3-fluor-4-morfolin-4-ylanilino)-2-hydroxypropyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 311.35
Formel vægt 311.1645