Få mere at vide
(S)-N-[[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]thioacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17912036
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912036 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-N-[[3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]thioacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
CAS 216868-57-4
Analyt- eller komponentnavne (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H20 F N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Linezolid Related Compound B (USP), Linezolid Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
SMIL CC(=S)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC navn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]ethanethioamide
Molekylvægt (g/mol) 353.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 353.1209 g/mol