missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-N-[(2S,4S,5S)-5-Amino-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-[(2S,4S,5S)-5-Amino-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]- |
| CAS | 192726-05-9 |
| Molekylær formel | C27 H38 N4 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[(1S,3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-, (αS)-, 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-, [1S-[1R*(R*),3R*,4R*]]-, Lopinavir Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N4O3/c1-19(2)25(31-15-9-14-29-27(31)34)26(33)30-22(16-20-10-5-3-6-11-20)18-24(32)23(28)17-21-12-7-4-8-13-21/h3-8,10-13,19,22-25,32H,9,14-18,28H2,1-2H3,(H,29,34)(H,30,33)/t22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-amino-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.62 |
| Formel vægt | 466.2944 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?