Få mere at vide
(S)-(-)-N-(2-Hydroxyethyl)-α -phenylethylamin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10461202 1 g Glasflaske 1g
10234911 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10461202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338830010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 66849-29-4
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.23
MDL nummer MFCD01862172
InChI nøgle GXIWMXAAPLZOBY-VIFPVBQESA-N
Synonym s-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1s-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1s-1-phenylethyl amino ethanol, s---n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine, 2-s-alpha-methylbenzyl amino ethanol, s-n-2-hydroxyethyl-a-phenylethylamine, ethanol,2-1s-1-phenylethyl amino, s-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, s---n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine
PubChem CID 2733847
IUPAC navn 2-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]ethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)NH(CH2)2OH
Brydningsindeks 1,5320 til 1,5350
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand −44.00 (22.00 °C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation −44.00
Formel vægt 165.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.