Få mere at vide
(S)-N-[2-[7-Allyl-5-bromo-6-benzyloxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-[2-[7-Allyl-5-bromo-6-benzyloxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| CAS | 1246820-29-0 |
| Molekylær formel | C24H28BrNO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28BrNO2/c1-3-8-20-23-18(13-14-26-22(27)4-2)11-12-19(23)15-21(25)24(20)28-16-17-9-6-5-7-10-17/h3,5-7,9-10,15,18H,1,4,8,11-14,16H2,2H3,(H,26,27)/t18-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(Br)c(OCc3ccccc3)c(CC=C)c12 |
| IUPAC navn | N-[2-[(1S)-5-bromo-6-phenylmethoxy-7-prop-2-enyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]ethyl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.39 |
| Formel vægt | 441.1303 |