Få mere at vide
(S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, Mikromol
Beskrivelse
(S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| CAS | 161596-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11H9NO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (S)-2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, (S)-N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, (S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, 2-[(S)-2-Oxiranylmethyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, N-((2S)-Oxiran-2-ylmethyl)phthalimide |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Vis mere |