Få mere at vide
(S)-N-(1-Amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30969708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30969708 5 g 5g
30974155 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30969708 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1431685g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-(1-Amino-5-guanidino-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride
CAS 4299-03-0
Molekylær formel C13H20ClN5O2
MDL nummer MFCD00035003
Mængde 5 g
SMIL O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 313.78
Procent renhed 95%