Få mere at vide
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamid, TRC
Artikelnummer. 30010773
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30010773 100 mg
30010091 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010773 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA618580100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102767-31-7
Molekylær formel C8 H15 Cl N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 206.67
Synonym Levetiracetam Related Compound A
IUPAC navn (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamid
SMIL CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Analyt- eller komponentnavne (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 100 mg
Formel vægt 206.0822
Procent renhed >95%