Få mere at vide
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050866
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050866 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050866 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1372.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
CAS 102767-31-7
Analyt- eller komponentnavne (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C8 H15 Cl N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Levetiracetam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMIL CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
IUPAC navn (2S)-2-(4-chlorobutanoylamino)butanamid
Molekylvægt (g/mol) 206.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 206,0822 g/mol