missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-N-[1-(4-Cyclopropylmethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]-3-(2-fluoro-phenyl)acrylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-N-[1-(4-Cyclopropylmethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]-3-(2-fluoro-phenyl)acrylamide |
| CAS | 697287-41-5 |
| Molekylær formel | C23H25FN2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(1S)-1-[4-(Cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]ethyl]-3-(2-fluorophenyl)-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25FN2O2/c1-16(25-23(27)11-9-18-4-2-3-5-20(18)24)19-8-10-22-21(14-19)26(12-13-28-22)15-17-6-7-17/h2-5,8-11,14,16-17H,6-7,12-13,15H2,1H3,(H,25,27)/b11-9+/t16-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)\C=C/c1ccccc1F)c2ccc3OCCN(CC4CC4)c3c2 |
| IUPAC navn | (E)-N-[(1S)-1-[4-(cyclopropylmethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazin-6-yl]ethyl]-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.46 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?