Få mere at vide
(S)-ML753286, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494296
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16494296 100 mg -
16492566 25 mg -
16455727 5 mg 5mg
16439556 50 mg 50mg
16432988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494296 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100390
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress (S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
(S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-ML753286
CAS 1699720-85-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H25N3O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.67 mM)
SMIL COC1=CC=C2C(NC3=C2C[C@]4([H])N(C([C@H](C)NC4=O)=O)[C@H]3CC(C)C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 355.43
Formel vægt 355.43
Procent renhed 98.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death